Bleu de bromothymol
Flacon verre pour solides, 25 g
TCIAB0657-25G
: TCI
: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- :76-59-5
- :C₂₇H₂₈Br₂O₅S
- :MFCD00005872
- :624.39 g/mol
- :14,01445
- :204…202 °C
- :Température ambiante
- :200-971-2
- Appearance:Light red to Red to Purple powder to crystal
- Lambda max.:613.0 to 617.0 nm (pH 8.0 buffer sol.)
- Absorbance:min. 0.230 (5mg/L, pH 8.0 buffer sol., 613.0 to 617.0 nm)
- Transition interval (pH):(yellow)6.0 to 7.6 (blue)
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g



