Bleu de bromothymol
Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue TCIAB0657-1G
Fournisseur: TCI
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Numéro CAS:76-59-5
- Formule:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
- Numéro MDL:MFCD00005872
- Poids moléculaire:624.39 g/mol
- Index Merck:14,01445
- Point de fusion:204…202 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-971-2
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Light red to Red to Purple powder to crystal
- Lambda max.:613.0 to 617.0 nm (pH 8.0 buffer sol.)
- Absorbance:min. 0.230 (5mg/L, pH 8.0 buffer sol., 613.0 to 617.0 nm)
- Transition interval (pH):(yellow)6.0 to 7.6 (blue)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



