Nitrogen generators, NG range
NG600 without compressor, UK-plug, 600 ml/min, 430×410×620 mm
N° de catalogue PEAK10-2070
Aller à :
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
[EN] UHP - PRECISION STD NITROGEN 600CC 1 * 1 Pce N° de cataloguePEAK61-0600
Le produit PEAK61-0600 est similaire à PEAK10-2070, mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
The NG range is designed specifically for use as make up and carrier gas for GC applications, which require ultra high purity nitrogen for operation.
- Also suitable for ICP, DSC, TGA, TOD, TMA and DMA
- Units are available with or without internal air compressors
Purity: 99,9995%
Gas outlet: 1×¼" BSP female
Pressure dewpoint: –70 °C
Max outlet pressure: 5,5 bar
Spécifications
- Débit:600 ml/min
- Seq:03
- l×p×h:430×410×620 mm
- Type:NG600 without compressor, UK-plug