Capillary tubes
80 mm, 0,80 mm, 0,64 mm
N° de catalogue HILG1412213
Fournisseur: HILGENBERG
Aller à :
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Both ends open
Spécifications
- Ø ext.:0,80 mm
- Ø int.:0,64 mm
- Longueur:80 mm