Method validaton kits, Poroshell 120
Analytique, Bonus-RP, 120 Å, 2,7 µm, 2,10 mm, 100 mm
N° de catalogue HEWL695768-901
Fournisseur:   Agilent
Method validaton kits, Poroshell 120
N° de catalogue HEWL695768-901
Fournisseur:  Agilent
Method validaton kits, Poroshell 120
Method validaton kits, Poroshell 120
Analytique, Bonus-RP, 120 Å, 2,7 µm, 2,10 mm, 100 mm
Prix
834,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Each method validation kits contain three HPLC columns with the same column type (i.e., bonded phase, particle size, configuration) but from different manufacturing lots.
Spécifications
  • Type de colonne:
    Analytique
  • Ø int.:
    2,10 mm
  • Granulométrie:
    2,7 µm
  • Taille de pore:
    120 Å
  • Longueur:
    100 mm
  • Seq:
    81
  • Greffage:
    Bonus-RP