Incubateurs, grande capacité, séries Heratherm™ General Protocol et Advanced Protocol Security
Incubateurs, grande capacité, séries Heratherm™ General Protocol et Advanced Protocol Security
Incubateur grande capacité IMH750 à convection forcée
  390-0700
Incubateurs, grande capacité, séries Heratherm™ General Protocol et Advanced Protocol Security
  390-0700
Incubateurs, grande capacité, séries Heratherm™ General Protocol et Advanced Protocol Security
Incubateurs, grande capacité, séries Heratherm™ General Protocol et Advanced Protocol Security
Incubateur grande capacité IMH750 à convection forcée
9 500,00 €
1 * 1 ST
Les incubateurs grande capacité Heratherm™ sont conçus pour éviter le desséchement des échantillons. Tous les modèles sont équipés d'un grand écran fluorescent facile à lire et de boutons tactiles simples d'utilisation commandés par microprocesseur, ainsi que d'un système d'alarme automatique de protection des échantillons contre la surchauffe.
  • Faible consommation d'énergie : jusqu'à 25% d'économies par rapport aux modèles traditionnels
  • Protection des échantillons fragiles couplée à une uniformité de ±0,5 °C et à une stabilité de température de 0,4 °C à 37 °C
  • Possibilité d'ouvrir les portes à 180° pour une plus grande facilité d'accès et étagères facilement amovibles pour le nettoyage. La porte intérieure en verre permet de surveiller les échantillons sans causer de perturbations.
  • Le port d'accès à l'arrière (38 mm Ø) permettant un contrôle indépendant des données est fourni de série
  • Minuteur permettant de programmer les heures de mise en marche et d'arrêt, pour davantage d'économies d'énergie
Les incubateurs General Protocol offrent un chauffage léger grâce à une convection naturelle idéale pour les gros volumes d'échantillons ou pour les échantillons volumineux. Ils sont dotés de chambres intérieures en acier inoxydable anticorrosion (1,4016) faciles à nettoyer, d'une interface utilisateur intuitive, d'un écran facile à lire et de roulettes verrouillables pour une installation facile et une meilleure stabilité et mobilité dans le laboratoire. Deux tailles sont disponibles: 400 et 750 litres.
Les incubateurs Heratherm Advanced Protocol Security offrent une convection forcée avec ventilateur à deux vitesses : vitesse lente ou vitesse rapide pour une bonne stabilité et uniformité de la température. Ils sont dotés de chambres intérieures en acier inoxydable résistant (1,4301) et d'un port d'accès (42 mm Ø) pour capteurs externes permettant un contrôle indépendant des données ou pour d'autres dispositifs nécessaires à certaines configurations de test. Grâce à leur large éventail de fonctionnalités supplémentaires, ces incubateurs offrent polyvalence, précision et fiabilité. Ils sont disponibles dans deux tailles, 400 et 750 litres, et avec des parois en acier inoxydable.
Ventilateur à vitesse lente pour éviter le dessèchement des échantillons et vitesse rapide pour une bonne stabilité et uniformité de la température
Large plage de températures : température ambiante de +5 à +105 °C; ventilateur pouvant également être utilisé pour des applications de séchage.
Cycle de décontamination certifié à 140 °C évitant l'autoclavage séparé ou l'utilisation de décontaminants toxiques
Alarme de porte alertant l'utilisateur si la porte est restée ouverte
Minuteur perfectionné doté d'une fonction marche/arrêt simple, d'un programme hebdomadaire et d'une fonction de contrôle de l'activité de l'incubateur basée sur 24 heures.
Delivery information: fournis avec 2 étagères perforées en acier inoxydable ; étagères supplémentaires disponibles en option.
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
  • Seq:
    05
  • Type:
    Incubateur grande capacité IMH750 à convection forcée
  • Cat. No.:
    390-0700
  • Poids:
    149 kg
  • Puissance nominale:
    1600 W
  • Stabilité de température (temps):
    ±0,2 °C @ 37 °C
  • Capacité:
    702 L
  • Gamme de température:
    Température ambiante +5...105 °C
  • L×P×H ext.:
    1261×770×1545 mm
  • Homogénéité de température:
    ±0,3 °C @ 37 °C
  • L×P×H int.:
    1004×524×1335 mm
  • Plateaux livrés (max.):
    2 (39)
  • Type de convection:
    Convection forcée
  • Modèle:
    IMH750
Services
  •  
    Désignation
  • 900-0008
    Qualification d'Installation et Qualification Opérationnelle d'un incubateur chez le client. Protocoles de qualification non inclus. Frais de déplacement inclus (coût du transport aérien non inclu).
    1 * 1 Un. - 1 250,00 €
  • 900-0007
    Maintenance préventive et tests opérationnels d'incubateur chez le client. Coût des pièces de rechange et des déplacements non inclus.
    1 * 1 Un. - 261,00 €
  • SERW1610.1101.01
    Maintenance préventive, tests opérationnels et étalonnage d'incubateur chez le client. 1 étalonnage de température (1 point central). Certificat d'étalonnage inclus. Coût des pièces de rechange et des déplacements non inclus.
    1 * 1 Un. - 395,00 €
  • 900-0006
    Installation d'un incubateur chez le client. Test fonctionnel et brève présentation des fonctions à l'utilisateur. L'appareil doit se trouver sur son lieu d'utilisation. Frais de déplacement inclus (coût du transport aérien non inclu).
    1 * 1 Un. - 556,00 €
  • SERW1610.7100.01
    Qualification d'Installation et Qualification Opérationnelle d'un incubateur chez le client, conformément aux SOP Avantor. Protocoles Avantor pour la qualification inclus. Frais de déplacement inclus (coût du transport aérien non inclu).
    1 * 1 Un. - 1 740,00 €
Accessories
  •  
    Désignation
    Pour
  • 466-0447
    Clayettes en maille à fils avec deux supports de clayettes, 984×535 mm
    Modèles General Protocol et Advanced Protocol, 750 litres
    1 * 1 ST - 326,00 €
  •  
    Désignation
  • THBR50128265
    Kit Lowenstein, tubes de 150 mm, 20 tubes x 2 plateaux
    1 * 1 ST - 223,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • THBR50128683
    Égouttoir , en acier inoxydable, avec 2 étagères
    Incubateurs de 60 litres
    1 * 1 ST - 192,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • THBR50128794
    Étagère du support pour boîte de Petri, 50 mm
    Incubateurs de 100 litres
    1 * 1 ST - 517,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • THBR50128819
    Étagère du support pour boîte de Petri, 90 mm
    Incubateurs de 180 litres
    1 * 1 ST - 484,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • THBR50135242
    Étagère perforée en acier inoxydable avec 2 supports de clayettes, 984×498 mm
    Incubateurs General Protocol et Advanced Protocol Security de 750 litres
    1 * 1 ST - 413,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • 466-0446
    Clayettes en maille à fils avec deux supports de clayettes, 528×535 mm
    Modèles General Protocol et Advanced Protocol, 400 litres
    1 * 1 ST - 273,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • THBR50135241
    Étagère perforée en acier inoxydable avec 2 supports de clayettes, 528×498 mm
    Incubateurs General Protocol et Advanced Protocol Security de 400 litres
    1 * 1 ST - 311,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • THBR50128793
    Étagère du support pour boîte de Petri, 50 mm
    Incubateurs de 60 litres
    1 * 1 ST - 484,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • THBR50128815
    Étagère du support pour boîte de Petri, 50 mm
    Incubateurs de 180 litres
    1 * 1 ST - 545,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • THBR50128816
    Étagère du support pour boîte de Petri, 90 mm
    Incubateurs de 60 litres
    1 * 1 ST - 418,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • THBR50128818
    Étagère du support pour boîte de Petri, 90 mm
    Incubateurs de 100 litres
    1 * 1 ST - 448,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • THBR50128791
    Égouttoir, en acier inoxydable, avec 2 étagères
    Incubateurs de 100 litres
    1 * 1 ST - 226,00 €
  •  
    Désignation
    Pour
  • THBR50128792
    Égouttoir, en acier inoxydable, avec 2 étagères
    Incubateurs de 180 litres
    1 * 1 ST - 256,00 €