Heating Cords
Heating cord, 75 W, 50 cm
N° de catalogue WINKWKG00400500075
Fournisseur: WINKLER
Aller à :
Product Details & Documents
Heating cord which consists of one heating spiral insulated with glass-silk.
- With flexible glass-silk outer braiding
- Max. temperature 400 °C
Spécifications
- Désignation:Heating cord, 75 W
- Longueur:50 cm
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.