Heating tapes
Heating tape, 1,5 m length, 375 W
N° de catalogue WINKWBG00401500375
Fournisseur: WINKLER
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Heating tape, 1,5 m length, 375 W
- Seq:03