Quinoléine ≥97%
Flacon verre pour solides, 200 kg
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Purity: 97%
CAS No.: 91-22-5
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.6260
Melting Point: -15°
Boiling Point: 237°
Solubility: More soluble in hot than cold water. Miscible with alcohol, ether
Beilstein Reference: 107477
Merck Reference: 14,8068
UN No.: 2656
MDL No.: MFCD00006736
- Numéro CAS:91-22-5
- Formule:C₉H₇N
- Numéro MDL:MFCD00006736
- Poids moléculaire:129.16 g/mol
- Index Merck:14,8068
- Point d'ébullition:237 °C
- Point de fusion:–15 °C
- Densité:1,090
- Point d'éclair:101 °C (214 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-051-6
- UN:2656
- ADR:6.1,III
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:200 kg