Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
130 mm, 40 mm, 2 mm
N° de catalogue WITG7.412.051
Fournisseur:   witeg Labortechnik
Double spatulas, micro
N° de catalogue WITG7.412.051
Fournisseur:  witeg Labortechnik
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
130 mm, 40 mm, 2 mm
Prix
1,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Micro spatulas with two flat ends, made of stainless steel.
Spécifications
  • Longueur:
    130 mm
  • Largeur de la lame:
    2 mm
  • Longueur de lame:
    40 mm