Capillary tubes
Capillary tubes
100 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
N° de catalogue HILG1413017
Fournisseur:   HILGENBERG
Capillary tubes
N° de catalogue HILG1413017
Fournisseur:  HILGENBERG
Capillary tubes
Capillary tubes
100 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
Prix
703,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • Both ends open
Spécifications
  • Ø ext.:
    1,00 mm
  • Ø int.:
    0,80 mm
  • Longueur:
    100 mm