Microscopes de surface avec éclairage
Microscopes de surface avec éclairage
Illuminated microscope with 0,10 mm graduation scale, 20×
N° de catalogue SIMELD6170
Fournisseur:   Industrial Physics
Microscopes de surface avec éclairage
N° de catalogue SIMELD6170
Fournisseur:  Industrial Physics
Microscopes de surface avec éclairage
Microscopes de surface avec éclairage
Illuminated microscope with 0,10 mm graduation scale, 20×
Prix
555,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Microscopes portables permettant aux inspecteurs d'examiner la propreté des surfaces, les marques, les trous d'épingles, les yeux de poisson, le décollage, les fissures et autres défauts de revêtement sur site.
  • Échelle et lentille dotées d'un cadran de mise au point
  • Surface à examiner toujours clairement visible
  • L'image que vous verrez sera inversée
Livraison: Fournis dans un étui en cuir noir.
Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    20×
  • Désignation:
    Illuminated microscope with 0,10 mm graduation scale
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    SIMELD6170
  • Poids:
    370 g
  • L×P×H:
    175×90×55 mm
  • Modèle:
    LD6170