Microscopes de surface avec éclairage
Microscopes de surface avec éclairage
Illuminated microscope with 0,01 mm graduation scale, 100×
Catalog # SIMELD6174
Supplier:   Industrial Physics
Microscopes de surface avec éclairage
Catalog # SIMELD6174
Supplier:  Industrial Physics
Microscopes de surface avec éclairage
Microscopes de surface avec éclairage
Illuminated microscope with 0,01 mm graduation scale, 100×
Price
563,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Microscopes portables permettant aux inspecteurs d'examiner la propreté des surfaces, les marques, les trous d'épingles, les yeux de poisson, le décollage, les fissures et autres défauts de revêtement sur site.
  • Échelle et lentille dotées d'un cadran de mise au point
  • Surface à examiner toujours clairement visible
  • L'image que vous verrez sera inversée
Delivery information: Fournis dans un étui en cuir noir.
Documents
Specifications
  • Grossissement:
    100×
  • Désignation:
    Illuminated microscope with 0,01 mm graduation scale
  • Seq:
    07
  • Cat. No.:
    SIMELD6174
  • Poids:
    370 g
  • L×P×H:
    175×90×55 mm
  • Modèle:
    LD6174