Mandrels for cylindrical bend testers
Mandrels for cylindrical bend testers
Set of 14 mandrels (Ø = 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 25, 32 mm) with desktop holder
N° de catalogue SIMESP1835
Fournisseur:   Industrial Physics
Mandrels for cylindrical bend testers
N° de catalogue SIMESP1835
Fournisseur:  Industrial Physics
Mandrels for cylindrical bend testers
Mandrels for cylindrical bend testers
Set of 14 mandrels (Ø = 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 25, 32 mm) with desktop holder
Prix
543,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 14 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Set of 14 mandrels (Ø = 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 25, 32 mm) with desktop holder
  • Seq:
    923