Grindomètres
Grindomètres
Grindomètre, double rainure, 0 - 50 µm, graduation 5 µm
N° de catalogue SIMEVF2112
Fournisseur:   Industrial Physics
Grindomètres
N° de catalogue SIMEVF2112
Fournisseur:  Industrial Physics
Grindomètres
Grindomètres
Grindomètre, double rainure, 0 - 50 µm, graduation 5 µm
Prix
531,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces grindomètres ou jauges de finesse sont des instruments de précision permettant de déterminer la granulométrie et la finesse de nombreux matériaux, tels que les peintures, les laques, les pigments, les poires à pipeter, le chocolat etc. Les grindomètres TQC sont équipées de doubles rainures avec des pentes graduées dans trois paramètres : µm (microns), NS (Hegman) et PCU (Nord).
  • La jauge et la raclette biseautée sont fabriquées en acier inoxydable durci et leur précision est de 2 µm
L×P×H : 175×60×12 mm
Certifications: Conformes à la norme DIN EN ISO NF21524.
Delivery information: livrés avec certificat de test.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
Specifications
  • Désignation:
    Grindomètre, double rainure, 0 - 50 µm, graduation 5 µm
  • Seq:
    05