Bécher d'écoulement avec diffuseur fixe
Bécher d'écoulement avec diffuseur fixe
Coupe de viscosité, 4 mm
N° de catalogue SIMEVF2015
Fournisseur:   Industrial Physics
Bécher d'écoulement avec diffuseur fixe
N° de catalogue SIMEVF2015
Fournisseur:  Industrial Physics
Bécher d'écoulement avec diffuseur fixe
Bécher d'écoulement avec diffuseur fixe
Coupe de viscosité, 4 mm
Prix
353,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Coupes en aluminium anodisé avec buses en acier inoxydable, elles permettent une mesure comparative du temps.
  • Numéro de série unique gravé sur chaque coupe
  • Facile à nettoyer
d'écoulement pour mesurer la consistance des peintures, vernis et produits similaires.
Certifications: DIN 53211
Ordering information: Socle à commander séparément.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Coupe de viscosité
  • Seq:
    05
  • Ouverture de la coupe:
    4 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 769-1150
    Statif trépied (260 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 215,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SIMEVF2062
    Support annulaire
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 83,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SIMEDI0076
    Chronomètre numérique, type C510, 0,01 s
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 29,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 769-1131
    Gaine de régulation de la température avec trépied, pour les coupes de viscosité conformes aux normes DIN et ASTM
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 569,00 €