Pelles, PharmaScoop
Pelles, PharmaScoop
10 ml, 45 mm, 25 mm
Catalog # BURK5324-0010
Supplier:   BURKLE
Pelles, PharmaScoop
Catalog # BURK5324-0010
Supplier:  BURKLE
Pelles, PharmaScoop
Pelles, PharmaScoop
10 ml, 45 mm, 25 mm
Price
108,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable V4A (1.4401). La pelle PharmaScoop a été développée pour répondre aux exigences élevées de l'industrie pharmaceutique, comme décrit par exemple par les prescriptions de la FDA.
  • Conforme BPF
  • Poli haute brillance
  • Sans angles vifs, rainures ou stries dans lesquels des débris d'échantillons pourraient se coincer et falsifier le résultats des prélèvements suivants
La pelle répond à toutes les exigences pour une production et un prélèvement conformes aux BPF.
Specifications
  • Ø:
    25 mm
  • Capacité:
    10 ml
  • Longueur:
    45 mm
  • Seq:
    01