Floculateurs
FC4S, with illuminated back panel
  705-1503
Floculateurs
  705-1503
Floculateurs
Floculateurs
FC4S, with illuminated back panel
1 810,00 €
1 * 1 ST
The FP4, FC S, and JLT Series assist laboratory technicians in the environmental sector by providing tools for conducting the jar test and leaching test, which are essential for water treatment and environmental protection. These tests help determine the most effective methods for improving water quality and assessing the potential environmental risks posed by pollutants.
  • Brushless motor
Unité FP4 portable: Le FP4 dispose de 4 agitateurs avec des vitesses d'agitation reproductibles permettant de respecter les conditions standard pendant les analyses sur site. Éclairage central des 4 positions.
Unités JLT: Contrôle numérique avec la même vitesse d'agitation et la même durée pour chacune des 6 positions. Les échantillons peuvent être éclairés (ou non) en allumant le panneau arrière.
Unités FC S: Réglages indépendant de la vitesse pour chaque position. Les échantillons peuvent être éclairés (ou non) en allumant le panneau arrière.
FC S Series; Flocculators with Independent Positions: Analogue flocculators with adjustable stirring speeds, a powerful brushless motor, and an illuminated back panel. Available in 4 or 6 independent positions, the FC S series allows parallel testing under varying conditions, ideal for optimising water treatment processes.
FP4; Digital Portable Flocculator: Digital portable flocculator featuring adjustable stirring speed and timer, a powerful brushless motor, a central lighting system, and a practical handle for comfortable and reliable on-site water treatment tests.
  • Désignation:
    FC4S, with illuminated back panel
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    705-1503
  • Poids:
    13 kg
  • Clavier:
    Analogique
  • Affichage:
    -
  • L×P×H:
    655×404×296 mm
  • Vitesse de mélange:
    10 - 15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 - 150 - 200 - 300 min⁻¹
  • Positions de mélange:
    4 contrôles indépendants
  • Modèle:
    FC4S
  • Minuterie:
    1 - 999 min or 1 - 99 h
Accessories
  •  
    Désignation
  • 705-1505
    Mallette de transport pour FP4
    1 * 1 ST - 114,00 €
  •  
    Désignation
  • VELPA00001000
    Bécher en plastique (1000 ml)
    1 * 1 ST - 13,70 €