Inserts d'injection
Insert d'injection FocusLiner rapide, avec/sans division, avec laine de silice fondue, 2,3 mm
N° de catalogue HEWLSG092005
Fournisseur: Agilent
Aller à :
Product Details & Documents
These inlet liners prevent adsorption and ensure accurate sample transfer onto the GC column through a robust deactivated surface. These liners are recommended for trace level analysis of active analytes. Liners with inert wool retain non-volatiles, prolonging column life and lowering frequency of MS source maintenance.
- Consistent high level of inertness
Spécifications
- Ø int.:2,3 mm
- Désignation:Insert d'injection FocusLiner rapide, avec/sans division, avec laine de silice fondue
- Seq:27
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.