Seringues RTC/RSH
Aiguille amovible, 22, 10 µl, 57 mm, 0,72 mm, LC, 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC *
N° de catalogue 548-1606
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Aller à :
Product Details & Documents
* étanche aux gaz.
Documents
Spécifications
- Ø ext.:0,72 mm
- Jauge:22
- Type:10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC *
- Type de pointe:LC
- Volume:10 µl
- Désignation:Aiguille amovible
- Longueur:57 mm
- Seq:01