Seringues RTC/RSH
Aiguille amovible, 19, 10000 µl, 57 mm, 1,07 mm, LC, 10MR-RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC *
N° de catalogue 548-1672
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Aller à :
Product Details & Documents
* étanche aux gaz.
Spécifications
- Ø ext.:1,07 mm
- Jauge:19
- Type:10MR-RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC *
- Type de pointe:LC
- Volume:10000 µl
- Désignation:Aiguille amovible
- Longueur:57 mm
- Seq:03