Seringues RTC/RSH
Aiguille fixe, 19, 10000 µl, 57 mm, 1,07 mm, LC, 10MF-RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC
N° de catalogue 548-1671
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Aller à :
Product Details & Documents
* étanche aux gaz.
Documents
Spécifications
- Ø ext.:1,07 mm
- Jauge:19
- Type:10MF-RTC/RSH-GT-5.7/1.07LC
- Type de pointe:LC
- Volume:10000 µl
- Désignation:Aiguille fixe
- Longueur:57 mm
- Seq:05