Seringues RTC/RSH
Aiguille amovible, 22, 1000 µl, 57 mm, 0,72 mm, LC, 1MR-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC
N° de catalogue 548-1798
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Ø ext.:0,72 mm
- Jauge:22
- Type:1MR-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC
- Type de pointe:LC
- Volume:1000 µl
- Désignation:Aiguille amovible
- Longueur:57 mm
- Seq:02