Sample container with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, With label, incolore, rouge, Bulk
Fournisseur: DELTALAB
Aller à :
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
- With or without label
- Blue containers are ideal for photosensitive samples
- Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:57 mm
- Emballage:Bulk
- Type:With label
- Capacité:150 ml
- Couleur:incolore
- Hauteur:73 mm
- Seq:02
- Couleur bouchon:rouge