Phosphorochloridate de diéthyle ≥97%
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue H33820.22
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Phosphorochloridate de diéthyle ≥97%
N° de catalogue H33820.22
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 814-49-3
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:814-49-3
- Formule:C₄H₁₀ClO₃P
- Numéro MDL:MFCD00009075
- Poids moléculaire:172.55 g/mol
- Point d'ébullition:60 °C (2 mmHg)
- Densité:1,194
- Point d'éclair:61 °C (142 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:212-369-4
- UN:3278
- ADR:6.1,I
Documents
Organic Building Blocks and Intermediates
Application Notes
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



