Phosphorochloridate de diéthyle ≥97%
Glass bottle for solids, 25 g
Catalog # H33820.14
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Phosphorochloridate de diéthyle ≥97%
Catalog # H33820.14
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number: 814-49-3
Jump to:
Product Details & Documents
- CAS Number:814-49-3
- Formula:C₄H₁₀ClO₃P
- MDL Number:MFCD00009075
- Molecular Weight:172.55 g/mol
- Boiling Pt:60 °C (2 mmHg)
- Density:1,194
- Flash Pt:61 °C (142 °F)
- Storage Temperature:Température ambiante
- EINECS:212-369-4
- UN:3278
- ADR:6.1,I
Documents
Organic Building Blocks and Intermediates
Application Notes
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g
Specifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



