Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique
21, 16 mm, 0,80 mm, vert
  613-3118
Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique
  613-3118
Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique
Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique
21, 16 mm, 0,80 mm, vert
7,60 €
1 * 100 ST
Embout et protection d'aiguille stérile et jetable en PP, canule en acier inoxydable. Ces aiguilles sont analysées mécaniquement de façon régulière et des expériences de pratique clinique sont réalisées afin d'améliorer en permanence la qualité et la sécurité des produits pour un meilleur confort du patient.
  • Extrémité avec lancette de précision conforme à la norme ISO 7864 avec coupe biseautée précise et lisse
  • Tubes à paroi fine, siliconage sec
  • Stérilité de cinq ans à compter de la date de stérilisation
Suitable for Luer and Luer lock.
 : Emballage individuel sous blister avec code couleur.
  • Code couleur:
    vert
  • Ø:
    0,80 mm
  • Jauge:
    21
  • Longueur:
    16 mm
  • Seq:
    26