Tubes à essais
5 ml, 75 mm, 12 mm
N° de catalogue GREI115201_2000
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à :
Product Details & Documents
En PS ou PP translucide.
- PP: bonne résistance thermique et chimique
- PS: hautement transparent, parfaitement adapté aux mesures visuelles
- 'Snap caps' disponibles séparément
- Peuvent également s'utiliser comme tubes à centrifuger
Tubes universels adaptés à diverses applications de laboratoire et de production.
Spécifications
- Ø ext.:12 mm
- Capacité:5 ml
- Longueur:75 mm
- Seq:02