Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
50 L, Seamless containers, rectangular shaped, 1000×320×160 mm
N° de catalogue BURK3440-0505
Fournisseur:   BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
N° de catalogue BURK3440-0505
Fournisseur:  BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
50 L, Seamless containers, rectangular shaped, 1000×320×160 mm
Prix
329,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
  • Linear LDPE, transparent
  • Rupture-proof
Spécifications
  • Capacité:
    50 L
  • Désignation:
    Seamless containers, rectangular shaped
  • Seq:
    05
  • l×p×h:
    1000×320×160 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BURK3440-0034
    Filetage de container ¾", pour conteneurs cylindriques
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 213,00 €