Hotplates
Hotplates
300×300 mm, 130...370 °C, 1800 W, Hotplate, HT 03, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
N° de catalogue GESTHT03
Fournisseur:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
N° de catalogue GESTHT03
Fournisseur:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
300×300 mm, 130...370 °C, 1800 W, Hotplate, HT 03, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
Prix
1 420,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Zone de chauffe:
    300×300 mm
  • Puissance de chauffe:
    1800 W
  • Température:
    130...370 °C
  • Seq:
    09
  • l×p×h:
    312×312×170 mm
  • Type:
    Hotplate, HT 03, aluminium alloy plate