Storage Boxes, 96 Well
Boîte de rangement avec carte d'identité et couvercle, sans tubes, non stérile, 1,2 ml in each tube, PC
N° de catalogue GREI975502BE
Aller à :
Product Details & Documents
The storage boxes are made of polycarbonate while the individual tubes are made of biologically inert polypropylene.
- Comes with a coding card, which enables proper storage of samples
- Temperature resistance of the polypropylene tubes from −80 °C to +121 °C provides for a broad range of applications
Spécifications
- Capacité:1,2 ml in each tube
- Désignation:Boîte de rangement avec carte d'identité et couvercle, sans tubes, non stérile
- Matière:PC
- Seq:01