Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
400 L, Seamless containers, rectangular shaped, 860×560×840 mm
Catalog # BURK3440-4007
Supplier: BURKLE
Aller à :
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
- Linear LDPE, transparent
- Rupture-proof
Spécifications
- Capacité:400 L
- Désignation:Seamless containers, rectangular shaped
- Seq:19
- l×p×h:860×560×840 mm
Accessories
Informations sur le produit
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- BURK3440-0034Filetage de container ¾", pour conteneurs cylindriquesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 213,00 €