Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
320 L, Seamless containers, rectangular shaped, 1000×400×800 mm
N° de catalogue BURK3440-3207
Fournisseur: BURKLE
Aller à :
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
- Linear LDPE, transparent
- Rupture-proof
Spécifications
- Capacité:320 L
- Désignation:Seamless containers, rectangular shaped
- Seq:18
- l×p×h:1000×400×800 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BURK3440-0034Filetage de container ¾", pour conteneurs cylindriquesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 213,00 €