Titrators, SIMPLEX
Titrators, SIMPLEX
For milk, 0 - 25° SH
N° de catalogue GERB4520
Fournisseur:   GERBER FUNKE
Titrators, SIMPLEX
N° de catalogue GERB4520
Fournisseur:  GERBER FUNKE
Titrators, SIMPLEX
Titrators, SIMPLEX
For milk, 0 - 25° SH
Prix
202,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These SIMPLEX titrators consist of a polyethylene bottle on a plastic base.
  • Burette with automatic zero point adjustment
  • Precision titration by button control
Used for milk and cream.
Livraison: Supplied with one 1 ml and one 25 ml pipette, one 200 ml Erlenmeyer flask.
Spécifications
  • Désignation:
    For milk, 0 - 25° SH
  • Seq:
    01