Accessoires
Accessoires
Bec pivotant 1½", 28×175 mm, Tous les bidons et fûts (10 et 25 l) de sécurité Rötzmeier
  119-0161
Accessoires
  119-0161
Accessoires
Accessoires
Bec pivotant 1½", 28×175 mm, Tous les bidons et fûts (10 et 25 l) de sécurité Rötzmeier
81,00 €
1 * 1 ST
Documents
  • Ø×h:
    28×175 mm
  • Pour:
    Tous les bidons et fûts (10 et 25 l) de sécurité Rötzmeier
  • Désignation:
    Bec pivotant 1½"
  • Seq:
    41