Modules for inoLab® Multi IDS
Modules for inoLab® Multi IDS
ADA 94pH/IDS DIN, module pH/mV pour inoLab® Multi 9420/30 IDS pour électrodes de pH/ORP avec connecteur DIN et fiche banane de 4 mm, et accessoires de montage
N° de catalogue 665-0371
Fournisseur:   WTW
Modules for inoLab® Multi IDS
N° de catalogue 665-0371
Fournisseur:  WTW
Modules for inoLab® Multi IDS
Modules for inoLab® Multi IDS
ADA 94pH/IDS DIN, module pH/mV pour inoLab® Multi 9420/30 IDS pour électrodes de pH/ORP avec connecteur DIN et fiche banane de 4 mm, et accessoires de montage
Prix
405,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Integratable adapters for connecting Multi IDS meters with conventional pH/ORP/ISE electrodes.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    ADA 94pH/IDS DIN, module pH/mV pour inoLab® Multi 9420/30 IDS pour électrodes de pH/ORP avec connecteur DIN et fiche banane de 4 mm, et accessoires de montage
  • Seq:
    01