Gants à usage général, Dexgrip
, 10, gris/bleu, 250 mm, 1,5 - 1,8 mm
Catalog # DALL2094140/10
Supplier: HONEYWELL SAFETY
Jump to:
Product Details & Documents
Ces gants tricotés en coton/polyamide présentent un revêtement en latex froissé sur la paume et les doigts et un poignet tricoté.
- La technique de tricotage permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la main et offre une bonne dextérité
- Le fil de coton absorbe la transpiration et offre ainsi un confort accru
- Le dos ventilé améliore la respirabilité du gant
- Le revêtement en latex froissé offre une résistance à l'abrasion et à la perforation ainsi qu'une excellente adhérence
Idéal pour la manipulation de pièces glissantes, humides ou non grasses ainsi que pour le bâtiment et le transport, la logistique, la collecte des déchets et l'agriculture.
Jauge: 10 Épaisseur : 1,5 / 1,8 mm
EN 388 (2142), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
: EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
:
:
:
:
Specifications
- Taille du gant:10
- Couleur:gris/bleu
- Longueur:250 mm
- Seq:04
- Épaisseur:1,5 - 1,8 mm
- Cat. No.:DALL2094140/10
- Finition:Revêtement des paumes et des bouts de doigts
- Usage unique/Réutilisable:réutilisable
- Norme EN:EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX)
- Matériau du support:Coton/PA
- Ambidextre/anatomique:Conception main droite et main gauche
- Latex/Sans latex:Latex
- Jauge:10
- Modèle:Dexgrip
- Style de manchette:Poignet tricoté