Electrical resistant gloves, Electrosoft CL 0
, 8, beige, 360 mm, 1 mm
N° de catalogue DALL2091907/8
Fournisseur:   HONEYWELL SAFETY
Electrical resistant gloves, Electrosoft CL 0
N° de catalogue DALL2091907/8
Fournisseur:  HONEYWELL SAFETY
Electrical resistant gloves, Electrosoft CL 0
Electrical resistant gloves, Electrosoft CL 0
, 8, beige, 360 mm, 1 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
Natural latex insulating gloves for electrical work with a maximum voltage of 1000 volts.
  • Ergonomic shape and lightly powdered interior make the glove easy to slip on and off
  • Natural latex base offers high dielectric characteristics
  • Thickness ensures good dexterity while offering protection up to 1000 volts
Please note: Must be used with a leather overglove.
Thickness: 1 mm
Colour: Beige
EN 60903-2003, CEI 903-2002; Cat. III
 : EN 60903-2003, CEI 903-2002; Cat. III
Spécifications
  • Taille du gant:
    8
  • Couleur:
    beige
  • Longueur:
    360 mm
  • Seq:
    01
  • Épaisseur:
    1 mm
  • Cat. No.:
    DALL2091907/8
  • Finition:
    Lisse
  • Usage unique/Réutilisable:
    réutilisable
  • Poudrés/Non poudrés:
    Poudrage faible
  • Norme EN:
    EN 60903-2003, CEI 903-2002
  • Ambidextre/anatomique:
    Conception main droite et main gauche
  • Modèle:
    CL 0
  • Style de manchette:
    À crispin