Plaster dispenser, QuickFix Detectable
Distributeur de pansements avec 90 pansements détectables, 232×33×133 mm
N° de catalogue 118-0229
Fournisseur: Plum Safety
Aller à :
Product Details & Documents
Distributeur contenant des pansements bleus très visibles avec une surface métallique intégrée détectable via un détecteur de métaux. Le distributeur contient 90 pansements (2 recharges) et peut être fixé au mur.
- Le tissu des pansements est élastique : respirant et doux pour la peau
- Les pansements s'adaptent aux mouvements de la peau et donc très confortable à porter
- Très hygiénique puisque chaque pansement est emballé individuellement
- Distributeur utilisable à une seule main
- Faciles à recharger
Taille du pansement : 72×25 mm
Livraison: Distributeur incluant 2×45 pansements. Une recharge peut être commandée séparément.
Spécifications
- Désignation:Distributeur de pansements avec 90 pansements détectables
- l×p×h:232×33×133 mm