Buffer, TBS solution 10X concentrate (TRIS buffered saline) pH 7,4
Buffer, TBS solution 10X concentrate (TRIS buffered saline) pH 7,4
TBS buffer solution 10X concentrate pH 7,4, 250 mL
N° de catalogue CAYM600232-250
Fournisseur:   Cayman Chemical
Buffer, TBS solution 10X concentrate (TRIS buffered saline) pH 7,4
N° de catalogue CAYM600232-250
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  
Buffer, TBS solution 10X concentrate (TRIS buffered saline) pH 7,4
TBS buffer solution 10X concentrate pH 7,4, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
82,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Formulation: Concentrated TBS (250 mM Tris-base; pH 7,4; 1,37 M sodium chloride and 27 mM KCl).
Suggested storage (long term) temperature: 4 °C.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    TBS buffer solution 10X concentrate pH 7,4