Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue CAYM600228-1
Fournisseur: Cayman Chemical
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
N° de catalogue CAYM600228-1
Fournisseur: Cayman Chemical
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Désignation:Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)