Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Flacon Verre, 250 mL
N° de catalogue CAYM600228-250
Fournisseur:   Cayman Chemical
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
N° de catalogue CAYM600228-250
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Flacon Verre, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
82,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.