Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Flacon Verre, 250 ml
Fournisseur: Cayman Chemical
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
N° de catalogue CAYM600215-250
Fournisseur: Cayman Chemical
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:250 ml
- Désignation:EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)