Redox standards
Redox standards
300 mV standard, 500 mL
N° de catalogue JENW90238-50
Fournisseur:   Cole-Parmer
Redox standards
N° de catalogue JENW90238-50
Fournisseur:  Cole-Parmer
Numéro CAS:  
Redox standards
300 mV standard, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
584,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    300 mV standard