Spatules, micro, à usage unique, SteriWare®
Spatules, micro, à usage unique, SteriWare®
PS, +, 170 mm, 40 mm, 4 mm, 0,3 ml, blanc
N° de catalogue SAMP8015V-170S
Fournisseur:   Sampling Systems
Spatules, micro, à usage unique, SteriWare®
N° de catalogue SAMP8015V-170S
Fournisseur:  Sampling Systems
Spatules, micro, à usage unique, SteriWare®
Spatules, micro, à usage unique, SteriWare®
PS, +, 170 mm, 40 mm, 4 mm, 0,3 ml, blanc
Prix
303,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En PS ou PE-HD, stériles ou non stériles. Ces micro-spatules jetables sont parfaites pour l'échantillonnage de petits volumes.
  • Moulées et emballées dans une salle blanche
  • Adaptées au contact alimentaire
  • Disponibles en version stérile (irradiation aux rayons gamma)
  • Emballage individuel
La lame d'échantillonnage étroite permet de prélever des échantillons dans de très petits récipients tels que les flacons.
Spécifications
  • Stérile:
    +
  • Capacité:
    0,3 ml
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    PS
  • Longueur:
    170 mm
  • Seq:
    02
  • Largeur de la lame:
    4 mm
  • Longueur de lame:
    40 mm