Pinces de précision
Straight, squared, flat, fine tips, F, 120 mm
OUTIF
En acier inoxydable. Pointes affûtées pour les applications nécessitant une précision maximale, comme la microscopie, l'anatomie, la biologie, la microbiologie et le génie génétique.
- Résistance à l'acide fluorhydrique et à l'acide nitrique
- 100% antimagnétiques
Documents
- Type:F
- Désignation:Straight, squared, flat, fine tips
- Longueur:120 mm