Needles, Spinocan®
Aiguille Spinocan®, 18, 88 mm, 1,30 mm, fuchsia
N° de catalogue BRAU4501390-01
Fournisseur: B. Braun
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Code couleur:fuchsia
- Ø:1,30 mm
- Jauge:18
- Désignation:Aiguille Spinocan®
- Longueur:88 mm
- Seq:002