Needles, Spinocan®
Aiguille Spinocan®, 19, 88 mm, 1,10 mm, beige
N° de catalogue BRAU4501195-13
Fournisseur: B. Braun
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Code couleur:beige
- Ø:1,10 mm
- Jauge:19
- Désignation:Aiguille Spinocan®
- Longueur:88 mm
- Seq:004