Needles, Spinocan®
Aiguille Spinocan®, 22, 40 mm, 0,70 mm, noir
N° de catalogue BRAU4507401-13
Fournisseur: B. Braun
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Code couleur:noir
- Ø:0,70 mm
- Jauge:22
- Désignation:Aiguille Spinocan®
- Longueur:40 mm
- Seq:006