Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Aiguille Spinocan®, 25, 88 mm, 0,50 mm, orange
N° de catalogue BRAU4505905-01
Fournisseur:   B. Braun
Needles, Spinocan®
N° de catalogue BRAU4505905-01
Fournisseur:  B. Braun
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Aiguille Spinocan®, 25, 88 mm, 0,50 mm, orange
Prix
136,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Code couleur:
    orange
  • Ø:
    0,50 mm
  • Jauge:
    25
  • Désignation:
    Aiguille Spinocan®
  • Longueur:
    88 mm
  • Seq:
    010